Tlačiť
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]oxetan-3-amine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC403037-1G PC403037-250MG PC403037-500MG
APOSPC403037-1GEA 1103.14 EUR
APOSPC403037-1G APOSPC403037-250MG APOSPC403037-500MG
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]oxetan-3-amine hydrochloride 97%
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]oxetan-3-amine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO·ClH
Mw: 253.649 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20233042
Číslo CAS: 1349715-87-2