Tlačiť
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride
PC403011-100MG PC403011-250MG PC403011-1G
APOSPC403011-100MGEA 126.18 EUR
APOSPC403011-100MG APOSPC403011-250MG APOSPC403011-1G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride 97%
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₂F₃N·ClH
Mw: 239.665 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14708148
Číslo CAS: 153390-61-5