Tlačiť
3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC402139-1G PC402139-250MG
APOSPC402139-1GEA 638.49 EUR
APOSPC402139-1G APOSPC402139-250MG
3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₄H₈FNO₂
Mw: 241.217 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11111105
Číslo CAS: 676494-55-6