Tlačiť
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC402126-1G PC402126-250MG
APOSPC402126-1GEA 801.52 EUR
APOSPC402126-1G APOSPC402126-250MG
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₄F₃N·ClH
Mw: 265.702 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02178940
Číslo CAS: 1106940-96-8