Tlačiť
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC402108-1G PC402108-250MG
APOSPC402108-1GEA 191.07 EUR
APOSPC402108-1G APOSPC402108-250MG
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine
Vzorec: C₁₃H₈F₅NO
Mw: 289.201 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18400452
Číslo CAS: 867288-01-5