Tlačiť
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC402052-1G PC402052-5G
APOSPC402052-1GEA 408.17 EUR
APOSPC402052-1G APOSPC402052-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Mw: 214.034 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25955533
Číslo CAS: 1110502-49-2