Tlačiť
tert-Butyl 6-fluoro-4-iodo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC402001-1G PC402001-250MG
APOSPC402001-1GEA 763.07 EUR
APOSPC402001-1G APOSPC402001-250MG
tert-Butyl 6-fluoro-4-iodo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
tert-Butyl 6-fluoro-4-iodo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₂FIN₂O₂
Mw: 362.139 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13182503
Číslo CAS: 895535-15-6