Tlačiť
3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC401046-1G PC401046-250MG PC401046-5G
APOSPC401046-1GEA 509.91 EUR
APOSPC401046-1G APOSPC401046-250MG APOSPC401046-5G
3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one 95%
3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
Mw: 211.569 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28122856
Číslo CAS: 1281189-85-2