Tlačiť
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC401034-1G PC401034-5G
APOSPC401034-1GEA 348.49 EUR
APOSPC401034-1G APOSPC401034-5G
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
Vzorec: C₈H₆ClF₃N₂O₂
Mw: 254.594 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08876104
Číslo CAS: 923155-43-5