Tlačiť
Ethyl 2-[3-chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC401033-1G PC401033-5G
APOSPC401033-1GEA 458.24 EUR
APOSPC401033-1G APOSPC401033-5G
Ethyl 2-[3-chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetate
Ethyl 2-[3-chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetate
Vzorec: C₁₀H₉ClF₃NO₃
Mw: 283.632 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28122854
Číslo CAS: 1672655-84-3