Tlačiť
Methyl 2-bromo-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC401031-1G PC401031-5G
APOSPC401031-1GEA 414.58 EUR
APOSPC401031-1G APOSPC401031-5G
Methyl 2-bromo-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Methyl 2-bromo-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Vzorec: C₉H₆BrClF₃NO₂
Mw: 332.502 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28122852
Číslo CAS: 1672655-82-1
OSN: 1759
ADR: 8 III