Tlačiť
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetic acid
PC401029-1G PC401029-250MG
APOSPC401029-1GEA 302.02 EUR
APOSPC401029-1G APOSPC401029-250MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO₂
Mw: 239.579 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09925056
Číslo CAS: 1000522-34-8