Tlačiť
2-Acetyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-2-ethanoyl-5-(trifluoromethyl)pyridine, 1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethan-1-one
PC401010-1G PC401010-500MG PC401010-5G
APOSPC401010-1GEA 470.26 EUR
APOSPC401010-1G APOSPC401010-500MG APOSPC401010-5G
2-Acetyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Acetyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO
Mw: 223.58 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11113406
Číslo CAS: 207994-12-5