Tlačiť
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC400709-25G PC400709-5G
APOSPC400709-25GEA 360.5 EUR
APOSPC400709-25G APOSPC400709-5G
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Mw: 186.155 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116051
Číslo CAS: 412961-26-3