Tlačiť
5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Bromo-2-(4-methylpiperazino)-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC400689-1G PC400689-250MG PC400689-500MG PC400689-2.5G
APOSPC400689-1GEA 441.02 EUR
APOSPC400689-1G APOSPC400689-250MG APOSPC400689-500MG APOSPC400689-2.5G
5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₁₁H₁₃BrF₃N₃
Mw: 324.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15142779
Číslo CAS: 1208081-84-8