Tlačiť
Ethyl 5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylic acid ethyl ester
PC400667-1G PC400667-250MG PC400667-500MG PC400667-5G
APOSPC400667-1GEA 238.73 EUR
APOSPC400667-1G APOSPC400667-250MG APOSPC400667-500MG APOSPC400667-5G
Ethyl 5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Ethyl 5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉F₃N₂O₃
Mw: 286.207 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24369730
Číslo CAS: 1432053-94-5