Tlačiť
6-Chloro-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazino)-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: tert-Butyl 4-(6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate, 6-Chloro-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC400603-1G PC400603-5G
APOSPC400603-1GEA 219.91 EUR
APOSPC400603-1G APOSPC400603-5G
6-Chloro-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazino)-4-(trifluoromethyl)pyridine
6-Chloro-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazino)-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂
Mw: 365.778 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23159175
Číslo CAS: 1201675-03-7