Tlačiť
2-Amino-4-(difluoromethyl)pyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Difluoromethyl)pyridin-2-amine
PC400579-1G PC400579-500MG PC400579-5G
APOSPC400579-1GEA 310.03 EUR
APOSPC400579-1G APOSPC400579-500MG APOSPC400579-5G
2-Amino-4-(difluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-4-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₆F₂N₂
Mw: 144.122 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25476528
Číslo CAS: 1346536-47-7