Tlačiť
Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
PC400541-1G PC400541-10G PC400541-5G
APOSPC400541-1GEA 72.9 EUR
APOSPC400541-1G APOSPC400541-10G APOSPC400541-5G
Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₅FO₂
Mw: 104.08 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11499062
Číslo CAS: 130340-04-4