Tlačiť
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC400539-1G PC400539-250MG
APOSPC400539-1GEA 298.44 EUR
APOSPC400539-1G APOSPC400539-250MG
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₅FO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19237658
Číslo CAS: 167073-08-7
OSN: 3265
ADR: 8,II