Tlačiť
2,4,6-Trichloro-5-fluoropyrimidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4,6-Trichloro-5-fluoro-1,3-diazine
PC400523-1G PC400523-5G
APOSPC400523-1GEA 143.6 EUR
APOSPC400523-1G APOSPC400523-5G
2,4,6-Trichloro-5-fluoropyrimidine 97%
2,4,6-Trichloro-5-fluoropyrimidine
Vzorec: C₄Cl₃FN₂
Teplota tavenia: 37…38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11040435
Číslo CAS: 6693-08-9