Tlačiť
5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-Chloro-4-fluoro-1H-benzimidazol-5-amine
PC400519-250MG PC400519-500MG
APOSPC400519-250MGEA 597.64 EUR
APOSPC400519-250MG APOSPC400519-500MG
5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₅ClFN₃
Mw: 185.586 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22690795
Číslo CAS: 1426290-07-4