Tlačiť
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Difluoromethyl)-4-hydroxy-5-nitropyridine
PC400192-1G PC400192-250MG PC400192-5G
APOSPC400192-1GEA 977.37 EUR
APOSPC400192-1G APOSPC400192-250MG APOSPC400192-5G
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
Vzorec: C₆H₄F₂N₂O₃
Mw: 190.104 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25481266
Číslo CAS: 1805314-41-3