Tlačiť
Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC400191-1G PC400191-250MG PC400191-5G
APOSPC400191-1GEA 84.52 EUR
APOSPC400191-1G APOSPC400191-250MG APOSPC400191-5G
Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₇BrFNO₂
Mw: 248.049 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28657035
Číslo CAS: 1698028-23-7