Tlačiť
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC400187-1G PC400187-250MG
APOSPC400187-1GEA 287.6 EUR
APOSPC400187-1G APOSPC400187-250MG
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
Mw: 211.569 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11848356
Číslo CAS: 943551-28-8