Tlačiť
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-methylamine hydrochloride
PC400178-1G PC400178-250MG
APOSPC400178-1GEA 447.83 EUR
APOSPC400178-1G APOSPC400178-250MG
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₇F₃N₂·ClH
Mw: 212.6 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04117755
Číslo CAS: 1185022-87-0