Tlačiť
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nicotinaldehyde
PC400164-100MG PC400164-250MG
APOSPC400164-100MGEA 243.94 EUR
APOSPC400164-100MG APOSPC400164-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrF₂NO₂
Mw: 252.013 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31621146
Číslo CAS: 2231674-75-0