Tlačiť
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC400163-100MG PC400163-250MG
APOSPC400163-100MGEA 223.91 EUR
APOSPC400163-100MG APOSPC400163-250MG
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Vzorec: C₇H₆BrF₂NO₂
Mw: 254.029 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31621145
Číslo CAS: 2231673-99-5