Tlačiť
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC400162-100MG PC400162-250MG
APOSPC400162-100MGEA 225.52 EUR
APOSPC400162-100MG APOSPC400162-250MG
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₇BrF₂N₂O·ClH
Mw: 289.505 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31621144
Číslo CAS: 2231675-53-7