Tlačiť
(2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC400158-100MG PC400158-250MG
APOSPC400158-100MGEA 249.15 EUR
APOSPC400158-100MG APOSPC400158-250MG
(2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
(2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₈F₂N₂O·ClH
Mw: 210.609 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31621138
Číslo CAS: 2231672-97-0