Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Difluoromethoxy)nicotinonitrile
PC400157-250MG PC400157-100MG
APOSPC400157-250MGEA 130.98 EUR
APOSPC400157-250MG APOSPC400157-100MG
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₇H₄F₂N₂O
Mw: 170.116 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14698406
Číslo CAS: 1214388-53-0