Tlačiť
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC400148-1G PC400148-250MG
APOSPC400148-1GEA 648.91 EUR
APOSPC400148-1G APOSPC400148-250MG
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Vzorec: C₈H₂ClF₆NO
Mw: 277.551 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31621152
Číslo CAS: 2231675-30-0