Tlačiť
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC400138-250MG PC400138-100MG
APOSPC400138-250MGEA 900.86 EUR
APOSPC400138-250MG APOSPC400138-100MG
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₅ClF₂N₂O
Mw: 194.567 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31621119
Číslo CAS: 2231672-98-1