Tlačiť
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-4-(difluoromethoxy)picolinicacid
PC400111-250MG PC400111-100MG
APOSPC400111-250MGEA 900.86 EUR
APOSPC400111-250MG APOSPC400111-100MG
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₄ClF₂NO₃
Mw: 223.561 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28751029
Číslo CAS: 1805028-61-8