Tlačiť
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Difluoromethoxy)picolinic acid
PC400110-100MG PC400110-250MG
APOSPC400110-100MGEA 481.07 EUR
APOSPC400110-100MG APOSPC400110-250MG
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₅F₂NO₃
Mw: 189.116 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27995942
Číslo CAS: 1707365-38-5