Tlačiť
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC400108-100MG PC400108-250MG
APOSPC400108-100MGEA 208.29 EUR
APOSPC400108-100MG APOSPC400108-250MG
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Vzorec: C₇H₆BrF₂NO₂
Mw: 254.029 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31621149
Číslo CAS: 2231673-76-8