Tlačiť
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC400107-100MG PC400107-250MG
APOSPC400107-100MGEA 247.95 EUR
APOSPC400107-100MG APOSPC400107-250MG
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
Vzorec: C₇H₇BrF₂N₂O
Mw: 253.044 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31621147
Číslo CAS: 2231675-66-2
OSN: 2735
ADR: 8 III