Tlačiť
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC400106-100MG PC400106-250MG
APOSPC400106-100MGEA 208.29 EUR
APOSPC400106-100MG APOSPC400106-250MG
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₄BrF₂NO₃
Mw: 268.012 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31621143
Číslo CAS: 2231674-35-2