Tlačiť
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-6-(difluoromethoxy)nicotinonitrile
PC400105-100MG PC400105-250MG
APOSPC400105-100MGEA 204.29 EUR
APOSPC400105-100MG APOSPC400105-250MG
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₇H₃BrF₂N₂O
Mw: 249.012 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28734727
Číslo CAS: 1805591-98-3