Tlačiť
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC400102-1G PC400102-250MG
APOSPC400102-1GEA 1246.69 EUR
APOSPC400102-1G APOSPC400102-250MG
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Vzorec: C₇H₂BrClF₃NO
Mw: 288.449 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31621137
Číslo CAS: 2231674-22-7