Tlačiť
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC400097-100MG PC400097-250MG
APOSPC400097-100MGEA 208.58 EUR
APOSPC400097-100MG APOSPC400097-250MG
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO
Mw: 223.58 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29040610
Číslo CAS: 1935574-78-9