Tlačiť
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-3,4-difluorobenzyl alcohol
PC400044-250MG PC400044-1G
APOSPC400044-250MGEA 83.03 EUR
APOSPC400044-250MG APOSPC400044-1G
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol 95%
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
Mw: 223.015 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28657913
Číslo CAS: 1578156-19-0