Tlačiť
tert-Butyl 2-bromo-3,4-difluorobenzylcarbamate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC400038-100MG PC400038-250MG
APOSPC400038-100MGEA 228.24 EUR
APOSPC400038-100MG APOSPC400038-250MG
tert-Butyl 2-bromo-3,4-difluorobenzylcarbamate
tert-Butyl 2-bromo-3,4-difluorobenzylcarbamate
Vzorec: C₁₂H₁₄BrF₂NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31695385
Číslo CAS: 2231675-56-0
OSN: 1759
ADR: 8,III