Tlačiť
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2-fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene, 4-Bromo-3-fluoro-2-methylnitrobenzene
PC400013-1G PC400013-250MG
APOSPC400013-1GEA 238.73 EUR
APOSPC400013-1G APOSPC400013-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.023 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD26407497
Číslo CAS: 1807209-28-4