Tlačiť
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-6-cyano-2-fluoroaniline
PC400006-1G PC400006-250MG PC400006-5G
APOSPC400006-1GEA 48.47 EUR
APOSPC400006-1G APOSPC400006-250MG APOSPC400006-5G
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Mw: 215.022 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD26407501
Číslo CAS: 1820620-31-2