Tlačiť
tert-Butyl 2-[4-(diphenylsulphonium)phenoxy] acetate, triflate salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3992-1G PC3992-5G
APOSPC3992-1GEA 66.59 EUR
APOSPC3992-1G APOSPC3992-5G
tert-Butyl 2-[4-(diphenylsulphonium)phenoxy] acetate, triflate salt
tert-Butyl 2-[4-(diphenylsulphonium)phenoxy] acetate, triflate salt
Photoinitiator/Photoacid Generator
Vzorec: C₂₅H₂₅F₃O₆S₂
Teplota tavenia: 106…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683567
Číslo CAS: 180801-55-2
OSN: 1759
ADR: 8,III