Tlačiť
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium triflate
PC3895-1G PC3895-5G
APOSPC3895-1GEA 208.29 EUR
APOSPC3895-1G APOSPC3895-5G
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
Photoinitiator/Photoacid Generator
Vzorec: C₂₂H₂₃S·CF₃O₃S
Mw: 468.552 g/mol
Teplota tavenia: 114…117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683575
Číslo CAS: 145612-66-4