Tlačiť
3-Fluoro-4-(methylthio)benzamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-(methylsulphanyl)benzamide, 4-Carbamoyl-2-fluorothioanisole
PC3829-1G PC3829-250MG
APOSPC3829-1GEA 708.59 EUR
APOSPC3829-1G APOSPC3829-250MG
3-Fluoro-4-(methylthio)benzamide 97%
3-Fluoro-4-(methylthio)benzamide
Vzorec: C₈H₈FNOS
Mw: 185.219 g/mol
Teplota tavenia: 170…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673179
Číslo CAS: 238742-81-9