Tlačiť
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluoro-2-isocyanatotoluene, 4-Fluoro-2-isocyanato-1-methylbenzene
PC3823T-10G PC3823T-1G PC3823T-5G
APOSPC3823T-10GEA 757.32 EUR
APOSPC3823T-10G APOSPC3823T-1G APOSPC3823T-5G
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate 95%
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₈H₆FNO
Teplota varu: 186 °C
Hustota: 1,176 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 69 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00037072
Číslo CAS: 67191-93-9
EINECS: 266-602-2
OSN: 2206
ADR: 6.1,III