Tlačiť
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC37871-1G PC37871-250MG PC37871-5G
APOSPC37871-1GEA 655.72 EUR
APOSPC37871-1G APOSPC37871-250MG APOSPC37871-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₃F₅O₂
Mw: 214.09 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32219446
Číslo CAS: 2383766-24-1